Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Gants de laboratoire en nitrile pour sciences de la vie, en boîte
Code produit 17834891 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
230 pièces
250 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17834891 XS 250 pièces
17814891 Standard 250 pièces
17804891 Moyen 250 pièces
17894881 Grande 250 pièces
17824891 XL 230 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17834891 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur LFS511XS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.48€
    20.09€ / 250 pièces
    Économisez 11.39€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PUREZERO™ La gamme de gants LIFE SCIENCE GLOVE comprend cinq gants en nitrile offrant trois niveaux de protection et conçus pour une utilisation en laboratoire, dans les environnements de recherche et dans les zones propres. Le poignet perlé facilite l'enfilage, et le bout des doigts texturé offre une agilité tactile.
HALYARD™ PUREZERO™ Les gants en nitrile Life Science offrent confort et protection grâce à :
BARRIER PROTECTION
  • Tests et normes complets
  • Niveau de qualité acceptable (AQL) moyen du secteur (1,0)
  • 3 niveaux de protection à code couleur avec une épaisseur croissante
  • Testé contre 57 produits chimiques, jusqu'à 14 médicaments de chimiothérapie et le fentanyl
  • Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel, pour une protection contre les allergies de type IV
DURABILITÉ
  • Notre Safeskin L'usine de fabrication de gants (Thaïlande) utilise 92 % d'énergie renouvelable
  • Les distributeurs sont fabriqués avec jusqu'à 85 % de matériaux recyclés, et les étuis avec jusqu'à 100 % de matériaux recyclés.
  • L'innovant SMARTPULL™ Le distributeur1 réduit les déchets totaux de 38,2 % en moyenne par rapport à un concurrent de premier plan.
  • PUREZERO™ Les gants Life Science sont fabriqués dans une usine conforme aux exigences de ISO ISO 14001:2015 - Système de management environnemental
FIABILITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT
  • Livré par notre chaîne d'approvisionnement mondiale verticalement intégrée
  • Forts de plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de gants d'examen en nitrile pour le marché industriel
  • Traçabilité des matières premières jusqu'à leur source d'origine
  • Fabriqué dans nos propres locaux Safeskin Installations en Thaïlande
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Équipement de protection individuelle (EPI) CE 2797, catégorie III, conformément au règlement (UE) 2016/425 CEE
Chemotherapeutic Rated 14 médicaments de chimiothérapie
Chlorinated Non
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire
AQL 1
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 cm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,5 mil
Épaisseur (métrique) 0.09 cm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle LFS511XS
Séries LFS511
Résistance à la traction 20 MPa (Cible)
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm