Learn More
Aromatique purgable pour Gas.Ident.Mix 3 200 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| CAS | 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4 |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration | 1,2-Dichlorobenzène 200 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzène 200 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzène 200 μg/mL∣Benzène 200 μg/mL∣Chlorobenzène 200 μg/mL∣Éthylbenzène 200 g/mL Éthylbenzène 200 μg/mL∣Méthyl tert-butyl éther 200 μg/mL∣m-Xylène (1,3-Diméthylbenzène) 200 μg/mL∣O-Xylène (1,2-Diméthylbenzène) 200 μg/mL∣P-Xylène (1,4-Diméthylbenzène) 200 μg/mL∣Toluène 200 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |