Learn More
Labconco™ Purifier™ Class I Safety Enclosure
Code produit. p-4780407 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Comprend:
Aucune fiche
Contrôleur de débit d’air
Largeur (métrique):
90,8 cm
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17880052
Marque: Labconco™ 3980323
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurez la protection de votre personnel et de l’environnement contre les risques biologiques en équipant votre laboratoire de l’enceinte de sécurité Labconco Purifier™ de classe I.
Ces enceintes répondent aux exigences de confinement de biosécurité de niveau 1, 2 ou 3 sans protection des produits, et sont donc une alternative économique aux enceintes de sécurité biologique de classe II. Conviennent également à la pesée de poudres de produits chimiques et de particules, ainsi qu’à d’autres procédures produisant des poussières fines ou des aérosols. Les enceintes filtrées HEPA ne nécessitent aucune évacuation externe.
  • Volume d’échappement total compris entre 155 et 310 pcm, selon la largeur de la hotte
  • Le châssis pivote de 10°, passant d’une position de fonctionnement de 24 cm (9,5 po) à une ouverture de 50,8 cm (20 po) pour le chargement et l’entretien
  • Le ventilateur interne silencieux à vitesse variable et à semi-conducteurs maintient une vitesse d’air appropriée
  • Feuille d’air avec ouvertures pour débit d’air Clean-Sweep™
  • Moniteur de débit d’air Guardian™ intégré en option pour alerter l’utilisateur lorsque les vitesses frontales se situent en dehors de la plage prédéfinie (le cas échéant)
  • Avec vitre de protection UV verrouillée
  • Minuteur numérique variable pour lampe à UV
  • La conception à pression négative garantit le confinement : en cas de fuite, le système emprisonne l’air contaminé et le fait recirculer à travers le filtre
  • Les enceintes de classe I disposent d’une lampe à UV germicide de 254 nm (15 W) à utiliser conjointement avec une désinfection des surfaces pour assurer la décontamination des particules présentant un risque biologique lorsqu’elles sont laissées sans surveillance
  • Vitres latérales et châssis en verre trempé de 6,4 mm (0,25 po)
  • Lampe fluorescente sans éblouissement montée à l’extérieur de la zone de contamination
  • Les interrupteurs de ventilation et d’éclairage sont montés à l’avant pour faciliter l’accès
  • Cadre en aluminium revêtu de poudre, collecteur arrière en acier et baffle arrière perforé en zone
  • Le panneau arrière comporte deux ports utilitaires pour les connexions de service
  • Le fond ouvert permet de placer l’enceinte sur une armoire existante ou sur une surface de travail creuse accessoire
Afin d’assurer la sécurité de l’opérateur, la lampe à UV ne peut pas être allumée lorsque la lampe fluorescente est en cours d’utilisation.
Informations sur la commande
28.75L x 37 in. H (73 x 94cm). 115V 60Hz, 3A.
Certifications
ETL listed (certified to UL 3101-1/61010-1 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1).
Compliance
ASHRAE™ 110-1995 conformity tested. Biological containment verified per NSF Standard Number 49 Personnel Protection Test.
Spécification
Type de produit Enceinte de sécurité Purifier de classe I
Consommation électrique 102 W
Hauteur (impériale) 37,08 in
Ouverture de vitre (métrique) 23,9 cm
Comprend Contrôleur de débit d’air
Éclairage Fluorescent
Hauteur (métrique) 94,1 cm
Ouverture de vitre (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 35,75 in
Largeur (métrique) 90,8 cm
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 28,64 in
Profondeur (métrique) 72,74 cm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Ampérage 2 A