Learn More
Minebea Intec™ Balances de Paillasse Puro™
Click to view available options
Capacité:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Précision affichage:
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensions (L x l x H):
350 x 300 x 110 mm
550 x 420 x 145 mm
650 x 500 x 145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
- Accurate and reliable results in a second
- Combined with the robustness and durability of platforms, bench scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
- Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
- LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
- For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
- Standard charging via USB-C
- Height of Column: 600 mm
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 500 hr. |
| Étalonnage | Externe |
| Capacité | 30 kg |
| Type d’affichage | Backlit LCD |
| Précision affichage | 5 g |
| Matériau | Plastic, Stainless Steel |
| Type de protection | IP43 (Indicator), IP67 (Platform) |
| Résolution | 6000 d |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Dimensions (L x l x H) | 350 x 300 x 110 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.