Learn More
Haika Puro Gants d'examen en nitrile CX335
Code produit 17831094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17831094 Standard 100 pièces
17841094 XS 100 pièces
17871094 Moyen 100 pièces
17801084 Grande 100 pièces
17851094 XL 100 pièces
17891094 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17831094 Fournisseur Haika Code fournisseur PUR3351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    35.75€ / 100 pièces
    Économisez 17.25€
    32% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Puro Les gants d'examen en nitrile CX335 sont des gants médicaux en nitrile à usage unique, sans latex ni poudre, destinés aux salles blanches et présentant une haute résistance à la perforation. Elles offrent aux professionnels de la santé une protection barrière haute performance ainsi qu'un confort et une sensibilité tactile exceptionnels.
  • Présentation Puro CX335 - la solution ultime pour vos besoins en salles blanches
  • Ces gants en nitrile à usage unique offrent une protection et un confort exceptionnels, vous permettant de travailler avec une sensibilité et une dextérité optimales.
  • Grâce à sa conception sans poudre et non stérile, le Puro Le CX335 offre le plus haut niveau de résistance à la perforation, vous permettant de travailler en toute confiance sans risque de déchirures ou de perforations.
  • Le bord perlé assure un maintien sûr et empêche les gants de glisser, tandis que les gants ISO Le classement de classe 5 garantit qu'ils répondent aux normes les plus élevées en matière de propreté et de pureté.
  • La classification AQL 1.5 des gants garantit également leur qualité supérieure, conforme ou supérieure aux normes de l'industrie.
  • Ces gants sont parfaitement adaptés à une vaste gamme d'applications, allant des produits pharmaceutiques et biotechnologiques à la microélectronique et aux semi-conducteurs.
  • Si vous recherchez un gant pour salle blanche offrant la combinaison ultime de confort, de protection et de sensibilité, ne cherchez pas plus loin que Puro CX335 
Spécification
Certifications/Conformité ISO 5
Certifications / conformité (Europe) EN 374
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Type d’emballage Boîte
Séries Puro CX335
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm