Learn More
Minebea Intec™ Balance Compacte Puro™ SmallFlat
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Précision affichage:
0,05 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g
Description
- For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, and totalization
- Standard charging via USB-C
- 35 mm weight display
- Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
- 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 500 hr. |
| Étalonnage | Externe |
| Capacité | 1,5 kg |
| Type d’affichage | Backlit LCD |
| Précision affichage | 0,05 g |
| Type de protection | IP43 |
| Résolution | 30,000 d |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Dimensions (L x l x H) | 246 x 302 x 107 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.