Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Purofort™
Description
- Souples et légères pour une utilisation toute la journée
- Isolation contre le froid
- Résistantes aux déchirures et à l’usure
- Tige Purofort™
- Doublure en polyamide
- Semelle intérieure en polyuréthane
- Embout de sécurité en acier
- Semelle en acier anti-perforation
- Semelle extérieure Purofort™
- Convient à une utilisation dans l’industrie agricole
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec (application) | Agriculture |
| Matériau de revêtement | PA |
| Dimensions | 40 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure en polyuréthane, acier, semelle antiperforation, semelle extérieure Purofort™. |
| Matériau de la semelle | Purofort™ |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Poids (métrique) | 900 g par botte de taille 9,5 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
| Type de produit | Botte de sécurité |