Learn More
MP Biomedicals™ Bouchons violets
Code produit. 11432340 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 000 bouchons
5000 bouchons
Conditionnement:
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 11432340
Marque: MP Biomedicals™ 115064005
À utiliser avec des tubes FastPrep™ vides. Les bouchons violets MP Biomedicals sont des bouchons à vis avec un joint torique à utiliser avec des microtubes à centrifuger de 2 ml. Ces bouchons sont vendus séparément pour ceux qui souhaitent remplir leurs propres tubes à matrice de lyse E pour préparer des échantillons pour l’homogénéisation
Les bouchons violets s’adaptent aux tubes FastPrep™ vides et sont utilisés dans les systèmes FastPrep™. Ajoutez de l’échantillon au tube vide, ajoutez du matériau de la matrice de lyse E et du tampon de lyse, puis appliquez le bouchon. Traitez à l’aide d’un instrument FastPrep™ ou d’un autre batteur de billes pour lyser, broyer ou homogénéiser l’échantillon. Les bouchons violets se trouvent également dans le kit de Spin Fast DNA™ pour le sol et le Fast RNA™ Pro pour le sol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Volume (métrique) 2 mL
Conditions de stockage Température ambiante (15 à 30°C)
Quantité 1 000 bouchons
Type de produit Screw Cap
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.