Learn More
Amcor Film d’emballage de laboratoire Parafilm™ M
Code produit. 16330422
Click to view available options
Longueur (métrique):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Largeur (métrique):
5 cm
10 cm
51 cm
Couleur:
Naturel
Violet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
6 pièces
Code produit. 16330422
Marque: Amcor PM1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les bouteilles et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les flacons et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
  • Protégez l’intégrité des applications de recherche grâce à une barrière étanche à l’humidité qui est dotée d’un joint solide et qui ne se retire pas de la verrerie, malgré le relâchement
  • Réduisez le risque d’altération des données grâce à un revêtement inodore, incolore et semi-transparent
  • Empêche la perte d’humidité et de volume liée à la composition du matériau et au joint étanche
  • Son matériau flexible et auto-scellant lui permet de s’accrocher aux formes et aux surfaces irrégulières
  • Peut devenir 200 % plus long qu’à l’origine lorsqu’il est étiré
  • Résistance jusqu’à 48 heures à de nombreuses substances polaires telles que les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines
  • Jetable
Informations sur la commande
Les rouleaux 13-374-10, 13-374-12 et 13-374-16 sont emballés dans des boîtes de distribution en carton.
Spécification
Applications Scelle les équipements de laboratoire / en verre
Longueur (impériale) 246 pi
Couleur Violet
Description Amcor PM1000
Type de produit Film de scellage
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5 cm
Longueur (métrique) 75 m
Matériau TP
Épaisseur 5 mil
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai, béchers, boîtes de Pétri, flacons, bouteilles, instruments