Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 60 couches EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-4279391 Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Dimensions (L x l):
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 po)
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 po)
61,0 x 76,2 cm (24 x 30 po)
61,0 x 91,4 cm (24 x 36 po)
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 po)
66 x 114,3 cm (26 x 45 po)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 po)
91,4 x 114,3 cm (36 x 45 po)
Revêtement de surface:
Adhésif puissant
Adhésif standard
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 15311982
Marque: PURUS™ PS 2645 64 G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués exclusivement par PURUS™, les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
  • Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
  • Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
  • Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
  • Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Dimensions (L x l) 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 po)
À utiliser avec (application) À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
Quantité 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Revêtement de surface Adhésif standard
Épaisseur (impériale) Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil
Épaisseur (métrique) Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Couleur Gris
Matériau Mélange PEbd