Learn More
PURUS™ Cadres pour tapis de contrôle de la contamination EnviroTack™
Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Déplacement facile pour le nettoyage
- Protection antidérapante pour garantir que le cadre reste en place
- Conviennent à tous les tapis PURUS™ EnviroTack™
- Robustes et durables
- Partie antidérapante confectionnée en textile en polyester revêtu de polymère
- Naturellement anti-microbiens, résistants aux moisissures
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 711 x 1194 mm |
| À utiliser avec (application) | À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles |
| À utiliser avec (équipement) | Tapis PURUS™ Biohybrid™ de 660 x 1 143 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3,175 mm |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PS |