Learn More
dichlorhydrate de putrescine 100 μg/mL dans acétonitrile:eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310215 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310215 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16584000WL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Noms d’analytes ou de composants Putrescine dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H12 N2 . 2 Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCCCN
Nom IUPAC butane-1,4-diamine ;dichlorhydrate
Solvent or Matrix Acétonitrile/eau
Poids moléculaire (g/mol) 161.07
Quantité 1 mL
Poids de la formule 160,0534 g/mol