Learn More
Dichlorhydrate de putrescine, Mikromol™
Description
Dichlorhydrate de putrescine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Putrescine dihydrochloride |
| CAS | 333-93-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Putrescine dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCCCN |
| Nom IUPAC | butane-1,4-diamine ;dichlorhydrate |
| Afficher plus |