Learn More
Navailles Fauteuil auto-adaptatif en PVC
Code produit. 17496162
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 470 à 600 mm
de 630 à 870 mm
Comprend:
Assise, dossier
Siège, dossier, repose-pieds
Type de roue:
Aucun
Roulettes en chrome
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17496162
Marque: Navailles 4UP 91GCAK 00 905
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le fauteuil auto-adaptatif en PVC encourage une posture dynamique du corps, rééquilibrant naturellement le corps et améliorant le flux sanguin dans les jambes.Il se compose d’une assise courte inclinée vers l’avant, scindée en deux parties, reposant sur des silentblocs formant un triangle.
  • Une ergonomie et une conception qui éliminent la fatigue
  • Matériau résistant à l’abrasion, sans agrafes ni coutures
  • Aluminium, base renforcée à 5 branches
  • Colonne de levage pneumatique chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Siège déformable avec inclinaison vers l’avant de 2°
  • Montage sur silentbloc
  • Dossier haut et réglable avec support lombaire
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité M1
Finition PVC M1 urbain
Comprend Assise, dossier
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 470 à 600 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 26 lb
Poids (métrique) 11,8 kg
Type de roue Roulettes en chrome
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 60 cm