Learn More
Cole-Parmer™ Porte-flacons en PVC
Fixez ces porte-flacons sur un mur, une hotte ou une paillasse à l’aide d’adhésif double face. Les porte-flacons Cole-Parmer™ sont compatibles avec la plupart des pissettes standard.
46.50€ - 61.00€
Spécification
Type de produit | Porte-flacons |
---|---|
Montage | Mur, hotte ou paillasse |
Quantité | 1/boîte |
Diamètre (métrique) de la cavité | 78,7 mm |
Code produit | Marque | Nbre de racks | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de racks | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786758
|
Cole-Parmer™
63526-50 |
2 |
46.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796758
|
Cole-Parmer™
63526-60 |
3 |
61.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en PVC robuste
Spécification
Porte-flacons | |
Mur, hotte ou paillasse | |
1/boîte | |
78,7 mm |