Learn More
Gilson™ Tubulure en PVC pour têtes de pompe MF1 et MF4
Code produit. 10464712 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,38 mm
0,51 mm
1,02 mm
1,52 mm
2,06 mm
2,79 mm
3,18 mm
Débit:
0,574 ml/min.
1,22 ml/min.
1,9 ml/min.
14°ml/min
25°ml/min
39°ml/min
47°ml/min
6°ml/min
Conditionnement:
3m
Code produit. 10464712
Marque: Gilson™ F117952
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les têtes de pompe MF1 et MF4
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Matériau PVC
Diamètre (métrique) externe 2,1 mm
Longueur totale (métrique) 300 cm
À utiliser avec Pour têtes de pompe MF1 et MF4
À utiliser avec (application) Usage général
Quantité d’emballage 1 unité
Débit 0,574 ml/min.
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 94°C
Type de produit Tubulure d’extension