Learn More
OHAUS™ Pince à flacon en PVC
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1000 ml
Flacon de 125 ml
Flacon de 2000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçue en PVC
- À utiliser avec flacon
- Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 |
| Type | Pince à flacons |
| Matériau | PVC |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 125 ml |
| Description | Pince pour flacon PVC 125 ml |
| Couleur | Purple |
| Jaw Type | Four Interlocking |
| Diamètre (métrique) intérieur | 3.01 in |