Learn More
Sanplatec™ Dessiccateur portatif de type A Dry-Keeper
Click to view available options
Matériau:
PVC (armoire de carrosserie), ABS (cadre)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec un bac pratique pour le gel de silice
- Les plaques d’étagère peuvent être réglées selon 8 positions à intervalles de 28 mm pour s’adapter à la taille des articles stockés
- Conception horizontale pour une meilleure stabilité
- L’humidité intérieure est légèrement différente selon la température ambiante définie et les conditions d’utilisation
- Corps d’armoire en PVC, cadre en ABS
- Cadre blanc, côtés transparents
Spécification
Spécification
| Couleur | Cadre blanc, corps transparent |
| Description | Dessiccateur portatif |
| Modèle d’armoire | Horizontal |
| Matériau | PVC (armoire de carrosserie), ABS (cadre) |
| Modèle de porte | Loquet |
| À utiliser avec (application) | Déshumidification |
| Comprend | Bac pour gel de silice |
| Modèle | A-3W |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Positions des étagères | 8 étapes à intervalles de 28 mm |
| Afficher plus |