Learn More
Ark-Plas Products™ Tuyau en PVC
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Excellente résistance à l’abrasion et à l’usure
- Flexibilité de type caoutchouc
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 1/8 po |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 po |
| Épaisseur (impériale) | 1/16 po |
| Couleur | Noir |