Learn More
Kartell™ Plateaux d’entrée à usage général Plastilab™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l x H):
303 x 403 x 63 mm
304 x 404 x 64 mm
350 x 300 x 40 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Plateau à cinq compartiments
- Compartiment central utilisé pour les pipettes
- Pour une utilisation dans des tiroirs de bureau
- Fabriqué en PVC
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 303 x 403 x 63 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 63 mm |
| Longueur (métrique) | 303 mm |
| Matériau | PVC |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 403 mm |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Forme | Rectangulaires |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction