Learn More
Kartell™ Plateaux d’entrée à usage général Plastilab™
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
303 x 403 x 63 mm
304 x 404 x 64 mm
350 x 300 x 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plateau à cinq compartiments
- Compartiment central utilisé pour les pipettes
- Pour une utilisation dans des tiroirs de bureau
- Fabriqué en PVC
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 350 x 300 x 40 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 40 mm (extérieur), 42 mm (intérieur) |
| Longueur (métrique) | 300 mm (intérieur), 350 mm (extérieur) |
| Matériau | PVC |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 300 mm (extérieur), 355 mm (intérieur) |
| À utiliser avec | Flacons ou tubes à échantillons Bijou 7 ml |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Afficher plus |