Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Pictogramme d'extincteur
Click to view available options
Modèle:
Bidirectionnel
Panoramique
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F001-203x203-VPVC-CRD/1 |
| Matériau | PVC |
| Quantité | 1 de chaque |
| Modèle | Panoramique |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 203 mm |
| Épaisseur | 1,591 mm |
| Largeur (métrique) | 203,00 mm |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à 70°C |
| Afficher plus |