Learn More
Kartell™ Tuyaux de laboratoire en PVC non toxiques Isoflex Plastilab™
Code produit. 12076972
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
20m
Code produit. 12076972
Marque: Kartell™ 0176700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tuyaux transparents avec marquages à chaque mètre pour une utilisation aisée
  • Résistants à l’usure et non-oxydants
  • Résistants aux acides et alcalis
  • Autoclavables
  • Fournis en rouleaux de 20 mètres
  • Conditionnés dans des sachets en PE
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau PVC
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Longueur totale (métrique) 20 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
Quantité d’emballage 1/boîte