Learn More
Kartell™ Tuyaux de laboratoire en PVC non toxiques Isoflex Plastilab™
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
20m
Description
- Résistants à l’usure et non-oxydants
- Résistants aux acides et alcalis
- Autoclavables
- Fournis en rouleaux de 20 mètres
- Conditionnés dans des sachets en PE
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (métrique) externe | 14 mm |
| Longueur totale (métrique) | 20 m |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Couleur | Transparent |