Learn More
Kartell™ Plateau PVC pour pipettes
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
216 x 283 x 40 mm
300 x 426 x 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Les plateaux peuvent être utilisés comme poste de travail ou comme organisateur de tiroirs pour les pipettes
- Le modèle de poste de travail est doté de logements verticaux et horizontaux où peuvent être placées les pipettes une par une
- Longitudinal : 7 Pipettes dont le diamètre total de la tige n’excède pas 20 mm
- Latéral : 16 pipettes dont le diamètre de tige n’excède pas 10 mm
- Le modèle de tiroir comporte 4 compartiments
- Peut contenir approximativement 30 pipettes
- Accueille des pipettes de 1, 2, 5 et 10 ml de capacité
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 216 x 283 x 40 mm |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (métrique) | 216 mm |
| Matériau | PVC |
| Type | Plateau pour pipettes |
| Largeur (métrique) | 283 mm |
| À utiliser avec | Tiroir |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Forme | Rectangulaires |