Learn More
Kartell™ Burette graduée en PVC / PMP / FEP
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Burettes en plastique à haute précision
- Conformément aux normes DIN 12.700 ; classe B
- Utile pour des travaux courants afin d’éliminer le risque de bris de verre
- Combinaison de différents matériaux plastiques (PMP, FEP, PVC)
- L’ensemble du robinet d’arrêt est moulé en une seule pièce, avec une clé FEP
- Aucun lubrifiant nécessaire
- Fournit un joint étanche
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Longueur (métrique) | 480 mm |
| Matériau | FEP, PMP, PVC |
| Graduations | 0,1 mL |
| Matériau du robinet d’arrêt | FEP, PMMA, PTFE |
| Type | Buret graduée |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | DIN 12700 |