Learn More
BioClean™ Surchaussures CPE
Code produit 12921285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surchaussures, bleues
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12921285 Surchaussures, bleues
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12921285 Fournisseur BioClean™ Code fournisseur CPE165B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.06€
    7.15€ / 100 pièces
    Économisez 330.91€
    97% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Les surchaussures jetables BioClean™ CPE sont un choix économique combinant de très faibles niveaux d’excrétion de particules et une résistance exceptionnelle. Leur fabrication robuste signifie qu’elles sont durables et résistantes aux déchirures et
  • Résiste aux déchirures, aux rayures et aux abrasions
  • Faibles niveaux d’excrétion de particules
  • Structure robuste
  • Robustes et durables 
  • Couleur : Bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène moulé
Couleur Bleu
Épaisseur 0,05 mm
Longueur (métrique) 406 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 4 g
Type de produit Surchaussures de protection