Learn More
Codan™ Kit LLM de transfusion B88 en PVC
Spécification
Spécification
| Matériau | PVC |
| Couleur | Transparent |
| Comprend | Adaptateur Luer-Lock mâle et bouchon d’arrêt de débit |
| Longueur (métrique) | 190 cm |
| Type de produit | Kit B88 de transfusion LLM |
| Stérilité | Stérile |