Learn More
Hecht Karl™ Pont de coloration en PVC
Click to view available options
Comprend:
Plateau de coloration
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Grand modèle
- Extensible
- Pour boîtes et bassins de 38 à 62 cm
- Positionnement vertical ou horizontal au choix
- Fourni avec un plateau de coloration et 2 pinces
- Toutes les pièces sont en PVC
Spécification
Spécification
| Comprend | Plateau de coloration |
| Type de produit | Pont de coloration |
| Matériau | PVC |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 380 x 170 x 80 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 380 x 170 x 80mm |