Learn More
Navailles Tabouret en PVC avec commande au pied
Le tabouret en PVC avec commande au pied offre les avantages d’être compact, polyvalent, facilement réglable et hygiénique.
375.51€ - 443.67€
Spécification
Type de bras | Pas d’accoudoirs |
---|---|
Certifications/Conformité | M1 |
À utiliser avec (application) | Pratiques médicales |
Capacité de charge (impériale) | 265 lb |
Capacité de charge (métrique) | 120 kg |
Product Code | Brand | Hauteur de siège | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Hauteur de siège | Comprend | Price | Quantity & Availability | ||||
17456162
|
Navailles
4GM 37GPLU 90 737 |
de 460 à 590 mm | Siège, dossier, pédale de commande |
443.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17486162
|
Navailles
4GN 17GPJU 90 737 |
de 570 à 670 mm | Siège, pédale de commande |
375.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Chrome, 5 branches, renforcé, base résistante aux chocs
- Roulettes pivotantes avec roues en caoutchouc
- Assise ronde en vinyle M1 avec mousse souple haute densité
- Colonne de levage de gaz chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
- Commande au pied pour régler la hauteur tout en gardant les mains propres
Specifications
Pas d’accoudoirs | |
Pratiques médicales | |
120 kg |
M1 | |
265 lb | |
Gris |