Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 L
0,5 L
1 l
Conditionnement:
1 pièce
106 pièces
194 pièces
390 pièces
Description
- Présentation en cristal transparent
- Côtés rainurés pour une bonne préhension
- Étanche
- PVC
Informations sur la commande
Fermetures non incluses ; vendues séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 19,9mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage, conditionnement, envoi d’échantillons, expédition |
| Matériau | PVC |
| Finition de col | Étroit |
| Closure Included | Non |
| Bouche | Étroit |
| Forme | Carré |
| Type de produit | Flacon à col étroit |