Learn More
Fisherbrand™ Tubulure transparente en PVC
Code produit. p-8011937 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
6,5 mm
8 mm
Conditionnement:
10m
Code produit. 12345859
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisation à la vapeur possible à 121 °C.
  • Non toxique
Spécification
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau PVC
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 0.75 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) 121°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C