Learn More
Buerkle™ Récipients à col large en PVC
Code produit. 11822633 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11822633
Marque: Buerkle™ 03552000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PVC hautement transparent pour une visibilité et une résistance optimales aux chocs. Les récipients à col large en PVC Buerkle™ présentent une large ouverture pour un remplissage facile et sûr.
  • Couvercle à vis noir en polypropylène avec joint en polyéthylène
  • Convient aux liquides, poudres ou granulés, capsules, colorants
  • Utilisation pour le transport d’échantillons
  • La forme carrée optimise l’espace de stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 190 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 69 mm
Matériau PVC
Longueur (métrique) 120 mm
Largeur (métrique) 120 mm
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 190 mm
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis