Description
- Couvercle à vis noir en polypropylène avec joint en polyéthylène
- Convient aux liquides, poudres ou granulés, capsules, colorants
- Utilisation pour le transport d’échantillons
- La forme carrée optimise l’espace de stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions (L x l x H) | 46 x 46 x 75 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 31 mm |
| Matériau | PVC |
| Longueur (métrique) | 46 mm |
| Largeur (métrique) | 46mm |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |