Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en PVC
Code produit. p-8011938 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
19 mm
Conditionnement:
10m
Code produit. 12375869
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptée aux applications à pression modérée ou sous vide
Toutes les dimensions sont approximatives.
  • Transparente, incolore
  • Paroi renforcée en maille térylène
  • Flexibilité mais grande résistance inhérente
  • Adapté aux applications à pression modérée ou sous vide
Spécification
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Matériau PVC
Longueur totale (métrique) 10 m
À utiliser avec (application) Adapté aux applications à pression modérée ou sous vide