Learn More
VACUUBRAND™ Tubulures à vide en PVC à spirale interne avec petites brides KF
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longueur totale (métrique):
50 cm
500 mm
100 cm
100 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Petites brides en aluminium, avec spirale interne en acier inox
- Disponible dans un large éventail de tailles et de longueurs
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 40 mm |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
| Longueur totale (métrique) | 500 mm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille de la tubulure | DN 40 |
| Type de produit | Tubulures à vide |