Learn More
Brady™ Drapeau de panneau vierge en PVC
Click to view available options
Matériau:
PVC
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | BI BLANK-203x203-B-455 |
| Matériau | PVC |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Convient pour une large gamme d’applications :Panneaux de sécurité, textes de sécurité, panneaux spéciaux, panneaux en forme de BI&V |
| Hauteur (métrique) | 203 mm |
| Épaisseur | 1,591 mm |
| Largeur (métrique) | 203 mm |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à 70°C |
| Forme | Carré |
| Texte affiché | Panneau vierge |
| Afficher plus |