Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union de compression de cloison en PVDF
Click to view available options
Taille du port:
1/2 po
3/8 po
5/16 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 77°F (25°C)
- Utilisable de -32 à +212°F (-0 et +100°C)
Spécification
Spécification
| Description | Connecteur de compression |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PVDF |
| Longueur totale (impériale) | 2 17/32 pouces |
| Taille de la tubulure | 5/16 po |
| Port de sortie | 5/16 po |
| Taille du port | 5/16 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Largeur (impériale) | 11/16 po |
| Type de produit | Raccord de compression union traversant |