Learn More
Buerkle™ Connecteurs T cylindriques en PVDF
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- PVDF
- Résistance à une température maximale de +160°C max.
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PVDF |
| À utiliser avec | Tuyau de 9 à 11 mm |
| Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
| Propriétés de résistance | Résistante aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV |
| Forme | T cylindrique |
| Couleur | Transparent |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160°C |
| Type de produit | Connecteur en T |