Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 6 ports
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1/2 po × 3/8 po
3/8 po × 1/4 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en PVDF durable.
- Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
- Disponibles en plusieurs configurations
Spécification
Spécification
| Matériau | PVDF |
| Longueur totale (impériale) | 5 7/8 pouces |
| Longueur totale (métrique) | 14,93 cm |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | –65°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -54°C |
| Taille de la tubulure | 3/8 po × 1/4 po |
| Admission | NPT(F) 3/8 po |
| Port de sortie | NPT(F) 1/4 po |
| Largeur (métrique) | 3,18 cm |
| Largeur (impériale) | 1,25 in |
| Afficher plus |