Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 6 ports
Code produit. p-7138716
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1/2 po × 3/8 po
3/8 po × 1/4 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11705288
Marque: Cole-Parmer™ 3152345
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne grâce à ces collecteurs. Choisissez le nombre de ports et de connexions qui répondent à vos besoins.
  • Fabriqué en PVDF durable.
  • Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
  • Disponibles en plusieurs configurations
Spécification
Matériau PVDF
Longueur totale (impériale) 5 7/8 pouces
Longueur totale (métrique) 14,93 cm
Température min. de fonctionnement (impériale) –65°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -54°C
Taille de la tubulure 3/8 po × 1/4 po
Admission NPT(F) 3/8 po
Port de sortie NPT(F) 1/4 po
Largeur (métrique) 3,18 cm
Largeur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3,18 cm
Hauteur (impériale) 1,25 in
Pression maximale 110°psi
Max. Operating Temperature (English) 230°F
Max. Operating Temperature (Metric) 110°C
Type de produit Collecteur