Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Robinets à trois voies en PVDF (polyfluorure de vinylidène)
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Alésage de bouchon:
4 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tubulures cannelées sont compatibles avec les tubes en caoutchouc ou en plastique
- En PVDF (polyfluorure de vinylidène), plastique fluoré résistant à la plupart des produits chimiques
- Supporte des températures allant jusqu’à 204°C
- Pression nominale maximale de 34,3 KPa (5 psi)
- Autoclavable à la vapeur
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 4 mm |
| Description | Robinet d’arrêt à 3 voies |
| Matériau | PVDF |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Pression | 34,3 kPa |
| S’adapte au D.I. de la tubulure | 6 mm |
| Température (métrique) | 204°C max. |
| Nb par paquet | 1 |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Plug Material | Tubulure en plastique ou en caoutchouc |