Learn More
Ansell Doublures pour gants en nylon revêtues de polyuréthane léger PX130
Code produit 16895330 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16895330 6 12 paires
16805340 7 12 paires
16815340 8 12 paires
16825340 9 12 paires
16835340 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16895330 Fournisseur Ansell Code fournisseur C382060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.70€
    41.12€ / 12 paires
    Économisez 14.58€
    26% de réduction
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
La doublure en polyuréthane de la paume offre une résistance à l’abrasion, avec un poignet en maille élastique pour garantir un ajustement parfait
  • La doublure en polyuréthane de la paume améliore la résistance à l’abrasion
  • Le poignet en maille élastique garantit un ajustement sûr
  • Le dos ventilé est respirant pour minimiser la transpiration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Zone enduite Palm
Coating Material Polyuréthane
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Dimensions 6
À utiliser avec (application) Fonctionnement de l’ensemble automobile, des machines et de l’équipement
Type de manchette de gant Maille
Séries PX130
Yarn Gauge 15