Learn More
Ansell Edmont™ Gants industriels légers en nylon série PX140
Code produit 12950005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12950005 8 12 paires
12940005 7 12 paires
12970005 10 12 paires
12930005 6 12 paires
12960005 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12950005 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur C381080
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Confort et protection pour applications légères.
  • Gants industriels
  • Doublure légère et extensible pour un ajustement et une sensation optimisés
  • Bonne résistance à l’abrasion due au revêtement en polyuréthane sur la paume
  • Poignet en maille élastique pour garantir un ajustement serré
  • Confort et dextérité
  • Le dos ventilé garantit que la main peut respirer naturellement
Applications :
  • Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Non anti-statique, non exempt de silicone
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Finition externe Non texturés
Latex Free Non
Matériau Polyuréthane, Nylon
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants industriels multi-usages
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Nylon
Séries PX140
Longueur (impériale) 8,6 à 10,2 po
Longueur (métrique) 220 à 260 mm