Learn More
PYBOP(R), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-188826 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10581311 5 g 5g
10750951 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10581311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128625-52-5
Formule moléculaire C18H28F6N6OP2
Poids moléculaire (g/mol) 520.39
Numéro MDL MFCD00077411
Clé InChI VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
CID PubChem 2724699
Nom IUPAC Benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau PYBOP*
Note relative au nom 99%
Point de fusion 145°C to 160°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,dmf,dcm,thf and,n-methylpyrrolidine
Poids de la formule 520.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PYBOP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.