Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Adjusted with Thermometer
Code produit. p-7222581
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10010231
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05640013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
  • Capillaire latéral standard, ajusté
  • Avec bouchon à joint conique NS 7/16
  • Thermomètre avec joint NS 10/19
  • Avec échelle en verre dépoli (plage de mesure : 5-35°C, unité : 0,2°C, remplissage : alcool)
  • Ajusté au po (avec certificat individuel)
  • Précision : 0,001 cm³
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)