Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Unadjusted
Code produit. p-7222666
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10797701
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05630010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
  • Non ajusté, bouchon NS 10/19
  • Avec capillaire, dessus de bouchon rodé et poli
  • Impression de la capacité nominale en bas
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)