Learn More
Rogo Sampaic™ Pycnomètres
157.52€ - 177.02€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pycnomètre |
Type de produit | Pycnomètre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11762694
|
Rogo Sampaic™
KLQ008 |
25 ml |
177.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772694
|
Rogo Sampaic™
KLQ004 |
50 ml |
157.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pycnomètre pour solides/semi-solides• Pour émulsions, résines, saumures
• Col large
• Pycnomètre avec bouchon capillaire
• Pycnomètre à capillaire
Spécification
1 de chaque | |
Pycnomètre | |
Pycnomètre |