Learn More
Pyflubumide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325722
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325722 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325722 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16586000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyflubumide
CAS 926914-55-8
Noms d’analytes ou de composants Pyflubumide
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C25 H31 F6 N3 O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 1,3,5-trimethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-
Formule InChI InChI=1S/C25H31F6N3O3/c1-13(2)11-17-12-18(9-10-19(17)23(37-8,24(26,27)28)25(29,30)31)34(21(35)14(3)4)22(36)20-15(5)32-33(7)16(20)6/h9-10,12-14H,11H2,1-8H3
SMILES COC(c1ccc(cc1CC(C)C)N(C(=O)C(C)C)C(=O)c2c(C)nn(C)c2C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)-3-(2-metilpropil)fenil]-1,3,5-trimetil-N-(2-metilpropanoil)pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 535.5224
Quantité 1 mL
Poids de la formule 535.227 g/mol