Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrantel pamoate, 98 %
Code produit. 15791779 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15791779
Marque: Thermo Scientific Chemicals 461890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22204-24-6 | C11H14N2S·C23H16O6 | 594.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22204-24-6
Formule moléculaire C11H14N2S·C23H16O6
Poids moléculaire (g/mol) 594.68
Clé InChI AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
CID PubChem 5281033
ChEBI CHEBI:8655
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrantel pamoate
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 594.68
Pourcentage de pureté 98%